Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbuffere: Dulbeccos fosfatbuffrede saltopløsning 1X
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333631
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Fysisk form:
Væske
Inkluderer:
Calcium og Magnesium
Ingen Calcium, Intet Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Fysisk form Inkluderer unitSize
15333631 6 x 1000 ml Væske Calcium og Magnesium Pakke med 6
15393571 6 x 500 ml Væske Calcium og Magnesium Pakke med 6
15343631 6 x 1000 ml Væske Ingen Calcium, Intet Magnesium Pakke med 6
15303581 6 x 500 ml Væske Ingen Calcium, Intet Magnesium Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15333631 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 21030CM
Med lavt endotoksinindhold.
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) er en bufferopløsning, som kan bruges til at holde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område på 7,0 til 7,6. Det kan fungere som en skylnings-, transport- eller fortyndingsvæske, mens den bibeholder celletonicitet og levedygtighed i en begrænset periode. Denne formulering indeholder calcium og magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1 X
pH 6,9 til 7,1
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 1000 ml
Formulering Calciumchlorid 0,10g/L, Kaliumchlorid 0,2g/L, Kaliumdihydrogenphosphat 0,2g/L, Magnesiumchloridhexahydrat 0,1g/L, Natriumchlorid 8g/L, Dinatriumphosphatheptahydrat 2,1716g
Inkluderer Calcium og Magnesium