Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbuffere: Dulbeccos fosfatbuffrede saltopløsning 1X
Beskrivelse
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) er en bufferopløsning, som kan bruges til at holde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område på 7,0 til 7,6. Det kan fungere som en skylnings-, transport- eller fortyndingsvæske, mens den bibeholder celletonicitet og levedygtighed i en begrænset periode.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 7.3 til 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Løsningstype | Buffer |
| Formulering | Kaliumchlorid 0,2 g/L, Kaliumdihydrogenfosfat 0,2 g/L, Natriumchlorid 8 g/L, Dinatriumfosfat 1,15 g/L |
| Inkluderer | Ingen calcium, ingen magnesium |