Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbuffere: Dulbeccos fosfatbuffrede saltopløsning 10X
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333571
Skift visning
Med tilsætningsstoffer:
Calcium, Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
15333571 Calcium, Magnesium Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15333571 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 20030CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 DKK
    726.05 DKK / Pakke med 6
    Spare 973.95 DKK
    57% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Med lavt endotoksinindhold
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) er en bufferopløsning, som kan bruges til at holde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område på 7,0 til 7,6. Det kan fungere som en skylnings-, transport- eller fortyndingsvæske, mens den bibeholder celletonicitet og levedygtighed i en begrænset periode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 30 °C
Koncentration 10 X
Form Væske
Produkttype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Med tilsætningsstoffer Calcium, Magnesium
Formulering Calciumchlorid 1g/L, Kaliumchlorid 2g/L, Kaliumdihydrogenfosfat 2g/L, Magnesiumchloridhexahydrat 1g/L, Natriumchlorid 80g/L, Dinatriumphosphat 11,50g/L
pH 7 til 7,6
Mængde 6 x 500 mL