Få mere at vide
Corning™ Basalcellekultur flydende medier - alfamodifikation af Eagle's Medium 1X (AMEM)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363531
Skift visning
Med tilsætningsstoffer:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamin, Deoxyribonukleosider, Ribonukleosider
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
15363531 Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamin, Deoxyribonukleosider, Ribonukleosider Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15363531 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10022CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 DKK
    668.14 DKK / Pakke med 6
    Spare 1146.86 DKK
    63% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder Earles salte, ribonukleosider, deoxyribonukleosider og L-glutamin.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alpha MEM/EBSS
Med tilsætningsstoffer Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamin, Deoxyribonukleosider, Ribonukleosider
Mængde 6 x 500 mL
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C