Få mere at vide
Corning™ Antibiotikum-Antimykotisk opløsning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343671
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15343671 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15343671 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 30004CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 DKK
    779.42 DKK / Pakke med 6
    Spare 1045.58 DKK
    57% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pakket i plastikflasker
Kun for kunder i Californien: ADVARSEL Se venligst sikkerhedsdatabladet (SDS) afsnit 15 eller Letter in Lieu for mere information om California Proposition 65.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Koncentration 10.000 IE penicillin, 10.000μ g/mL Streptomycin og 25 μg/mL Amphotericin B
Form Løsning
Produkttype Antibiotikum-Antimykotisk
Sterilitet Steril
Format Plastflaske
Mængde 6 x 100 ml