Få mere at vide
Corning™ Ampicillin, natriumsalt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333771
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15333771
Brand: Corning™ 61238RH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Pakket i plastikflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Format Plastflaske
Mængde 10 g