Få mere at vide
Corning™ Amphotericin B
Mængde:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -5° til -20 °C |
| Koncentration | 250μ g/ml solubiliseret |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antifungal |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 6 x 50 ml |