Få mere at vide
Corning™ 50L 3D Tank Liner
Artikelnummer. 17283584 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17283584 50 l
1 options
Artikelnummer. 17283584 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9130015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 50 liters beklædte tankforing eliminerer krydskontaminering og behovet for at rense og validere tanke
Denne 50L-tankforing er designet til at eliminere krydskontaminering og behovet for at rense og validere tanke, samtidig med at den forlænger den genanvendelige tanks levetid. Hver pose er bestrålet og individuelt pakket for at sikre sterilitet. Den er ideel til biofarmaceutiske anvendelser.
Cornings ’portefølje af bestrålede tankforinger er designet til at passe til cylindriske tanke. Tankforinger er fremstillet med lavdensitetspolyethylen (ULDPE) og fås i en række størrelser. Funktioner og fordele
  • Gammabestrålet, individuelt pakket
  • Fri for animalske komponenter
  • Eliminer omkostninger forbundet med rengøring og validering af tanke
  • Reducer lønomkostninger og øg ekspeditionstid
  • Eliminer risiciene forbundet med krydskontaminering
  • Hjælp med at forlænge levetiden af genanvendelige tanke, hvilket resulterer i lavere kapitaludgifter
  • Stort udvalg af størrelser til rådighed
  • Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 50 l
    Materiale LDPE
    Kapacitet (engelsk) 0,0132 gal.
    Til brug med (applikation) Ideel til biofarmaceutisk anvendelse
    Produkttype Gusseted 3D Tank Liner