Få mere at vide
Corning™ 10 % SDS (natriumdodecylsulfat)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323721
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15323721 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15323721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46040CI
 Begrænset vare
På lager
Kraftig proteindenatureringsmiddel produceret under højeste industristandarder
  • Anionisk befugtningsmiddel til både sure og basiske opløsninger
  • Til protein- og lipidsolubilisering i SDS-PAGE-proteinanalyse og nukleinsyreoprensning
  • Tilberedt i 18 megaohm vand og er 0,2 μm filtreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Væske
Formulering 10 % opløsning fremstilles i 18 megaohm vand og er 0,2 m μfiltreret
Mængde 100 ml