Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overfladecellekulturkolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10327342 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10327342 60 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10327342 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3290
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning. Corning™ CellBIND™ Surface Cell Culture fås i en række forskellige størrelser, designs og cap-stile for at opfylde alle laboratoriebehov.
  • Fremstillet af optisk klar, jomfruelig polystyren
  • Behandlet overflade hjælper celler med at tilpasse sig reduceret serum eller serumfri medier; stabil ved stuetemperatur
  • Ideel til kort- og langtidscellekultur
  • Fås med ventilerede hætter indeholdende en 0,2 μm ikke-fugtig membran forseglet til hætten, hvilket giver en konsekvent, steril gasudveksling, mens risikoen for kontaminering minimeres; eller hætter i phenol-stil til brug i åbne systemer, der kræver gasudveksling
  • 3290 kolbe har nydesignet hals for nemmere mediehældning, lavere højde (1,4 tommer) for reduceret stablehøjde, og udluftet hætte med Costar™ -stil koncentrisk cirkelstøttegittergeometri
  • Valg af skrå eller vinklet hals
    • Kolber med skrå hals giver lettere hældning og forbedret adgang til kolben til pipettering eller skrabning
    • Vinklet hals forbedrer pipetteringsadgang og reducerer medium skvulp ind i nakken
  • Trykte partinumre giver nem sporbarhed
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Certificeret ikke-pyrogen
  • 100 % integritetstestet
  • Kolber 431328 og 431346 er præmærkede med stregkode til brug med SelecT™ Robotsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Nej
Kapacitet (engelsk) 2,02 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For optimal cellevedhæftning
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Kantet
Form Rektangulær
Overfladebelægning Corning Cellbind
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet