Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overfladecellekulturkolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2692729 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
370 mL
Hals stil:
Kantet
Vinklet
nr. pr. sag:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 84
Artikelnummer. 10787994
Brand: Corning™ 3291
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning. Corning™ CellBIND™ Surface Cell Culture fås i en række forskellige størrelser, designs og cap-stile for at opfylde alle laboratoriebehov.
  • 25 til 225 cm 2 tilgængeligt vækstareal
  • Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
  • Behandlet med en Corning™ CellBIND™ overfladebehandling for forbedret cellevedhæftning
  • Trykt med partinumre for nem sporbarhed
  • 100 % integritetstestet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Nej
Kapacitet (engelsk) 7,1 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 210 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For optimal cellevedhæftning
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 50/cs.
Form Rektangulær
Overfladebelægning Corning Cellbind
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Kulturområde 150 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 13 til 45 ml
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.