Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overfladecellekulturkolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10787994 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
370 mL
Hals stil:
Kantet
Vinklet
nr. pr. sag:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals stil nr. pr. sag unitSize
10787994 210 mL Kantet 50/cs. Pakke med 50
10194302 10 mL Kantet 200/cs. Pakke med 200
10664553 250 mL Vinklet 50/cs. Pakke med 50
10103642 370 mL Vinklet 25/cs. Pakke med 25
10770055 250 mL Vinklet 84/cs. Pakke med 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10787994 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3291
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning. Corning™ CellBIND™ Surface Cell Culture fås i en række forskellige størrelser, designs og cap-stile for at opfylde alle laboratoriebehov.
  • 25 til 225 cm 2 tilgængeligt vækstareal
  • Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
  • Behandlet med en Corning™ CellBIND™ overfladebehandling for forbedret cellevedhæftning
  • Trykt med partinumre for nem sporbarhed
  • 100 % integritetstestet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Nej
Kapacitet (engelsk) 7,1 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 210 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For optimal cellevedhæftning
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 50/cs.
Form Rektangulær
Overfladebelægning Corning Cellbind
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Kulturområde 150 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 13 til 45 ml
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.