Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overflade mikroplader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10234832 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
0,95 cm 2
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Kapacitet (metrisk):
0,28 ml (Nå)
0,57 ml (brønd)
2,9 ml (godt)
6,9 ml
Volumen (metrisk) Virker:
0,19 til 0,28 ml
0,38 til 0,57 ml
0,76 til 1,14 ml
1,9 til 2,9 ml
Nå tælle:
6
12
24
48
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Kapacitet (metrisk) Volumen (metrisk) Virker Nå tælle unitSize
10234832 9,5 cm 2 2,9 ml (godt) 1,9 til 2,9 ml 6 Pakke med 50
10739864 3,8 cm 2 6,9 ml 0,76 til 1,14 ml 12 Pakke med 50
10224882 1,9 cm 2 0,57 ml (brønd) 0,38 til 0,57 ml 24 Pakke med 50
10251443 0,95 cm 2 0,28 ml (Nå) 0,19 til 0,28 ml 48 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10234832 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3335
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Behandlet med CellBIND™ for at hjælpe celler med at tilpasse sig reduceret serum eller serumfri medier og forbedre cellevedhæftning for øget cellevækst og -udbytte. Corning™ CellBIND™ Overflademikroplader er konstrueret af klar polystyren for optimal synlighed og fås i flere brøndformater.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 2,9 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 9,5 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling CellBIND
Type Cellekulturplade med flere brønde
Volumen (metrisk) Virker 1,9 til 2,9 ml
Nå tælle 6
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.