Beskrivelse
Behandlet med CellBIND™ for at hjælpe celler med at tilpasse sig reduceret serum eller serumfri medier og forbedre cellevedhæftning for øget cellevækst og -udbytte. Corning™ CellBIND™ Overflademikroplader er konstrueret af klar polystyren for optimal synlighed og fås i flere brøndformater.
- Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
- Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
- Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
- Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
- Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
- Steril
- Ikke-pyrogen
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 0,57 ml (brønd) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 1,9 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |