Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, CellBIND-behandlet, flad bund mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10386612 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve unitSize
10386612 Sort, Ryd bund Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10386612 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Format Standard
    Låg Med låg
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Farve Sort, Ryd bund
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling CellBIND
    Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) CellBIND-behandlet overflade hjælper celler med at tilpasse sig reduceret serum eller serumfrit medium og forbedrer cellevedhæftning for øget cellevækst og -udbytte. Kræver ingen nedkøling eller speciel håndtering i modsætning til standardbelægninger, der bruges til at forbedre cellefastgørelsen.
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Mængde 50/Cs.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.