Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overfladekulturretter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10757804 Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
Kulturområde:
21 cm 2
55 cm2
8 cm 2
Højde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 126
Pakke med 210
Pakke med 40
Artikelnummer. 10757804
Brand: Corning™ 3294
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren for fremragende synlighed. Corning™ CellBIND™ Overfladekulturskåle er behandlet for optimal cellevedhæftning for at hjælpe celler med at tilpasse sig reduceret serum eller serumfrie medier.
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning
  • Ultra-Low Attachment overfladeskåle har et kovalent bundet hydrogellag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering
  • 10 fade/pose fås til 100 mm fade (Kat. nr. 430293)
  • 245 mm firkantede fade giver 500 cm2 vækstflade
  • Stabling af perler hjælper med håndteringen
  • Ventilationsåbninger giver ensartet gasudveksling
  • Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Fadstil (mm) = faktiske vækstfladediametre: 35 mm fad = 34,4 mm; 60 mm fad = 52,1 mm; 100 mm fad = 83,8 mm; 150 mm fad = 139,1 mm.
Kat. ingen. 431110, Firkantede fade med indvendige bundmål på 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 2,7 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 8 cm 2
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling CellBIND
Type Cellekultur petriskål
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 210/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm