Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overfladekulturretter
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
Kulturområde:
21 cm 2
55 cm2
8 cm 2
Højde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 126
Pakke med 210
Pakke med 40
Beskrivelse
- Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning
- Ultra-Low Attachment overfladeskåle har et kovalent bundet hydrogellag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering
- 10 fade/pose fås til 100 mm fade (Kat. nr. 430293)
- 245 mm firkantede fade giver 500 cm2 vækstflade
- Stabling af perler hjælper med håndteringen
- Ventilationsåbninger giver ensartet gasudveksling
- Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
- Steril
- Ikke-pyrogen
Fadstil (mm) = faktiske vækstfladediametre: 35 mm fad = 34,4 mm; 60 mm fad = 52,1 mm; 100 mm fad = 83,8 mm; 150 mm fad = 139,1 mm.
Kat. ingen. 431110, Firkantede fade med indvendige bundmål på 224 x 224 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 6,3 ml (godt) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 21 cm 2 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Vis mere |