Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Polystyren rulleflasker med Easy Grip hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10728764 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 44
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10728764 50 mL Pakke med 44
1 options
Artikelnummer. 10728764 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431344
På lager
Har store rifler designet til ergonomisk håndtering.
Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Sømløs konstruktion i ét stykke
  • Alle flasker har trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
  • Anbefalet medium volumen: 170 til 255 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen Anbefalet medium volumen: 170 - 255 ml
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 44/Cs.
nr. pr. pakke 22/Pk.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 850 cm 2
Lukningsfarve Orange
Halsfinish Bred Mund
Overfladebehandling Corning CellBIND Overflade
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 271 mm
Højde (engelsk) 10,66 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Nemt greb