Få mere at vide
Corning™ Cell-Tak Celle- og vævsklæber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-90828 Shop alle Corning produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
Artikelnummer. 10317081
Brand: Corning™ 354240
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fastgør celler eller vævssektioner til mange typer overflader, herunder plastik, glas, metal, FEP-polymer og biologiske materialer. Corning™ Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive er en specielt formuleret proteinopløsning ekstraheret fra marin musling, Mytilus edulis.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stabil i mindst tre måneder ved 2° til 8 °C. Må ikke fryses.
Oversigt Molekylvægt: 110 til 114 kd
Koncentration 1 til μ5 g/cm 2 vækstoverflade afhængig af celletype
Form Væske
Produkttype Celle- og vævsklæber
Formulering Som væske i 5% eddikesyre
Mængde 1 mg
Kilde Polyfenoliske proteiner udskilt af Mytilus edulis
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid