Få mere at vide
Corning™ Cell-Tak Celle- og vævsklæber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11583550 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11583550 5 mg 5mg
10317081 1 mg 1mg
11593550 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11583550 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9985.00 DKK
    9573.05 DKK / 5mg
    Spare 411.95 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgør celler eller vævssektioner til mange typer overflader, herunder plastik, glas, metal, FEP-polymer og biologiske materialer. Corning™ Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive er en specielt formuleret proteinopløsning ekstraheret fra marin musling, Mytilus edulis.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stabil i mindst tre måneder ved 2° til 8 °C. Må ikke fryses.
Oversigt Molekylvægt: 110 til 114 kd
Koncentration 1 til μ5 g/cm 2 vækstoverflade afhængig af celletype
Form Væske
Produkttype Celle- og vævsklæber
Formulering Som væske i 5% eddikesyre
Mængde 5 mg
Kilde Polyfenoliske proteiner udskilt af Mytilus edulis