Learn More
Corning™ Sterile cellefiltre
BIOPHARMA
Product Code. 15360801 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Maskestørrelse:
40μ m
70μ m
100μ m
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Unit Size:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Maskestørrelse Farve Unit Size
15360801 40μ m Blå Pakke med 50
15370801 70μ m Hvid Pakke med 50
15380801 100μ m Gul Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15360801 Supplier Corning™ Supplier No. 431750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    786.06 DKK / Pakke med 50
    Spare 58.94 DKK
    6% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Isolerer primære celler hurtigt for konsekvent at opnå en ensartet enkeltcellesuspension fra væv. Corning™ Sterile cellefiltre er ideelle til forberedelse af flowcytometriprøver og bruges sammen med stamceller og primære celler.
  • Stærkt nylonnet fås i tre porestørrelser (40, 70 eller 100μ m) til forskellige anvendelser
  • Passer til alle større mærker af 50 ml koniske rør
  • Ikke-cytotoksisk enhed har farvekodede polypropylenrammer
  • Gribeområde til håndtering med pincet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Anvendes til forfiltrering af opløsninger, der indeholder partikler> μ40 m og til rensning af cellesuspensioner før subdyrkning, tælling og analyse eller frysning
  • Individuelt pakket i poser, der er nemme at åbne
Til forberedelse af:
  • Enkeltcellesuspensioner af blodceller
  • Prøver til primære cellekulturer og immunogener
  • Primære celler fra væv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mesh materiale Nylon
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Koniske rør, 50 ml
Maskestørrelse 40μ m