Få mere at vide
Corning™ Celleskrabere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10702192 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
25 cm
39 cm
Længde (metrisk) klinge:
1,8 cm
3 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) klinge Pakningsstørrelse
10702192 25 cm 1,8 cm Pakke med 100
10370881 39 cm 3 cm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702192 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00 DKK
    2416.53 DKK / Pakke med 100
    Spare 173.47 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vinklet drejeblad minimerer celleskader og sikrer jævn kontakt med vækstområdet. Corning™ Celleskrabere er ideelle til at høste celler.
  • Langt håndtag giver nem adgang til cellekulturflasker og rulleflasker
  • Designet til brug i 25, 75 og 225 cm 2 kolber
  • Steril; certificeret ikke-pyrogen
  • Individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Til brug med (applikation) Høst af celler
Længde (engelsk) Blade 0,7 tommer
Længde (metrisk) klinge 1,8 cm
Længde (engelsk) Håndtag 10''
Længde (metrisk) håndtag 25 cm
Produkttype Celleskraber
Inkluderer Klinge med håndtag
Sterilitet Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.