Få mere at vide
Corning™ Celleudvidelsesposer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17263584 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
3 l
5 l
Fyld volumen:
190 ml
381 ml
633 ml
1252 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Fyld volumen Pakningsstørrelse
17263584 5 l 1252 ml -
17243584 1 l 381 ml -
17253584 3 l 633 ml -
17233584 500 ml 190 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17263584 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9120087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 DKK
    1150.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.17 DKK
    5% Slukket
På lager
Har en enkeltvævet polyolefinfilm med meget god klarhed, når den er fyldt til at se kulturer, velegnet til skalerbar udvidelse
Celleekspansionsposer er beregnet til ekspansion og dyrkning af ikke-adhærente celler. Poserne er lavet af single-web polyolefin, gasgennemtrængelig film. Den integrerede slange giver mulighed for funktionelt lukket systempåfyldning, fodring og prøveudtagning.
Funktioner og fordele
  • Celleudvidelse observeret med flere cellemodeller
  • Gasgennemtrængelig film
  • Genanvendelig prøvetagningsventil til test i processen
  • Rør til sterile svejseforbindelser
  • Skalerbar, brugervenlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20° til 40 °C
Certificeringer/compliance ANSI, AMI, ISO 11137
Til brug med (applikation) Udvidelse og kultur af ikke-adhærente celler, ideel til biofarmaceutiske grundforskningsapplikationer
Inkluderer Genanvendelig prøvetagningsventil
Slange stil Integration
Fyld volumen 1252 ml
Filmbeskrivelse Enkeltbane polyolefin gaspermeabel film med god klarhed
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje Port 1 - to ledninger med hun-luere og små klemmeklemmer, port 2 - dockbar påfyldningsledning med prøvetagningsventil og lille klemmeklemme
Mængde Hver
Steriliseringsmetode Stråling
Produkttype Celleudvidelsespose
Kapacitet (metrisk) 5 l