Få mere at vide
Corning™ Celleudvidelsesposer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17243584 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
3 l
5 l
Fyld volumen:
190 ml
381 ml
633 ml
1252 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Fyld volumen Pakningsstørrelse
17243584 1 l 381 ml -
17253584 3 l 633 ml -
17233584 500 ml 190 ml Hver
17263584 5 l 1252 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17243584 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9120085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    847.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.47 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Har en enkeltvævet polyolefinfilm med meget god klarhed, når den er fyldt til at se kulturer, velegnet til skalerbar udvidelse
Celleekspansionsposer er beregnet til ekspansion og dyrkning af ikke-adhærente celler. Poserne er lavet af single-web polyolefin, gasgennemtrængelig film. Den integrerede slange giver mulighed for funktionelt lukket systempåfyldning, fodring og prøveudtagning.
Funktioner og fordele
  • Celleudvidelse observeret med flere cellemodeller
  • Gasgennemtrængelig film
  • Genanvendelig prøvetagningsventil til test i processen
  • Rør til sterile svejseforbindelser
  • Skalerbar, brugervenlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20° til 40 °C
Certificeringer/compliance ANSI, AMI, ISO 11137
Til brug med (applikation) Udvidelse og kultur af ikke-adhærente celler, ideel til biofarmaceutiske grundforskningsapplikationer
Inkluderer Genanvendelig prøvetagningsventil
Slange stil Integration
Fyld volumen 381 ml
Filmbeskrivelse Enkeltbane polyolefin gaspermeabel film med god klarhed
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje Port 1 - to ledninger med hun-luere og små klemmeklemmer, port 2 - dockbar påfyldningsledning med prøvetagningsventil og lille klemmeklemme
Mængde Hver
Steriliseringsmetode Stråling
Produkttype Celleudvidelsespose
Kapacitet (metrisk) 1 l