Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbehandlede kolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Lukketype:
Fenol
Phenolic Style
Stikforsegling
Udluftet
Vent
Hals stil:
Canted
Kantet
Straight
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
- Stabelbar, polystyren
- Cellekulturoverfladebehandling fremmer cellevedhæftning og vækst
- Testet for sterilitet, toksicitet, cellevedhæftning og vækstfremme
- Optisk klare overflader giver mikroskopisk visning uden forvrængning
- Trykt lotnummer for produktsporbarhed
- Steril og ikke-pyrogen
Hættetyper
- Fenolisk skruelåg til kulturer, der kræver gasudveksling
- Prop tætningshætter til lufttætte kulturer
- Udluftningshætter for at minimere cellekulturkontamination med gasudveksling
- Antitip nederdel
- Støbte gradueringer
- Frostede markeringsområder på begge sider
- Støttestang på tværs af toppen
- Redesignet hals for at hjælpe med at hælde medier, udluftningshætte har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,36 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 70 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For optimal cellevedhæftning |
| Inkluderer | Partinumre for nem sporbarhed |
| Hals stil | Kantet |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | Vævskultur behandlet |
| Vis mere |