Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbehandlede kolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10296861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Lukketype:
Fenol
Fenolisk stil
Stikforsegling
Udluftet
Vent
Hals stil:
Kantet
Lige
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Hals stil Pakningsstørrelse
10296861 750 mL Udluftet Vinklet Pakke med 50
10226821 750 mL Fenol Vinklet Pakke med 50
10767442 750 mL Stikforsegling Vinklet Pakke med 50
10288990 70 mL Udluftet Kantet Pakke med 200
10619151 70 mL Stikforsegling Kantet -
10439711 600 mL Stikforsegling Kantet Pakke med 50
10585901 600 mL Udluftet Kantet Pakke med 50
10706872 600 mL Fenol Kantet Pakke med 50
10492371 275 mL Vent Kantet Pakke med 100
10790113 70 mL Fenol Kantet Pakke med 500
10586281 1000 mL Stikforsegling Vinklet Pakke med 25
10144001 1000 mL Udluftet Vinklet Pakke med 25
10035230 720 mL Fenolisk stil Lige Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10296861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3175.00 DKK
    2964.37 DKK / Pakke med 50
    Spare 210.63 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren for optimal synlighed og mikroskopisk visning uden forvrængning. Corning™ Cellekulturbehandlede kolber fås i en række forskellige størrelser, designs og hættetyper for at imødekomme laboratoriediagnostiske behov.
  • Stabelbar, polystyren
  • Cellekulturoverfladebehandling fremmer cellevedhæftning og vækst
  • Testet for sterilitet, toksicitet, cellevedhæftning og vækstfremme
  • Optisk klare overflader giver mikroskopisk visning uden forvrængning
  • Trykt lotnummer for produktsporbarhed
  • Steril og ikke-pyrogen
Cap typer
  • Fenolisk skruelåg til kulturer, der kræver gasudveksling
  • Prop tætningshætter til lufttætte kulturer
  • Udluftningshætter for at minimere cellekulturkontamination med gasudveksling
Flasker med skrå hals har:
  • Antitip nederdel
  • Støbte gradueringer
  • Frostede markeringsområder på begge sider
  • Støttestang på tværs af toppen
  • Redesignet hals på 175 cm 2 kolbe har redesignet hals for at hjælpe med at hælde medier, 1,4 tommer. (3,6 cm) højde for lavere stablingshøjde; udluftningshætte har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 25,3 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For optimal cellevedhæftning
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Vinklet
Form Rektangulær
Overfladebelægning Vævskultur behandlet
Uddannet Ja
Mundstil Gevindskåret
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Udluftet
Kulturområde 175 cm²
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet