Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10226821 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Lukketype:
Fenol
Fenolisk stil
Stikforsegling
Udluftet
Vent
Hals stil:
Kantet
Lige
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Hals stil unitSize
10226821 750 mL Fenol Vinklet Pakke med 50
10767442 750 mL Stikforsegling Vinklet Pakke med 50
10288990 70 mL Udluftet Kantet Pakke med 200
10619151 70 mL Stikforsegling Kantet -
10439711 600 mL Stikforsegling Kantet Pakke med 50
10585901 600 mL Udluftet Kantet Pakke med 50
10706872 600 mL Fenol Kantet Pakke med 50
10492371 275 mL Vent Kantet Pakke med 100
10790113 70 mL Fenol Kantet Pakke med 500
10296861 750 mL Udluftet Vinklet Pakke med 50
10586281 1000 mL Stikforsegling Vinklet Pakke med 25
10144001 1000 mL Udluftet Vinklet Pakke med 25
10035230 720 mL Fenolisk stil Lige Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10226821 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2646.23 DKK / Pakke med 50
    Spare 188.77 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren for optimal synlighed og mikroskopisk visning uden forvrængning. Corning™ Cellekulturbehandlede kolber fås i en række forskellige størrelser, designs og hættetyper for at imødekomme laboratoriediagnostiske behov.
  • Stabelbar, polystyren
  • Cellekultur overfladebehandling fremmer cellevedhæftning og vækst
  • Testet for sterilitet, toksicitet, cellevedhæftning og vækstfremme
  • Optisk klare overflader giver mikroskopisk visning uden forvrængning
  • Trykt lotnummer for produktsporbarhed
  • Steril og ikke-pyrogen
Cap typer
  • Fenolisk skruelåg til kulturer, der kræver gasudveksling
  • Prop tætningshætter til lufttætte kulturer
  • Udluftningshætter for at minimere cellekulturkontamination med gasudveksling
Flasker med skrå hals har:
  • Antitip nederdel
  • Støbte gradueringer
  • Frostede markeringsområder på begge sider
  • Støttestang på tværs af toppen
  • Redesignet hals på 75 cm 2 kolbe har nydesignet hals for at hjælpe mediehældning, 1,4 tommer. (3,6 cm) højde for lavere stablingshøjde; udluftningshætte har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 25,3 oz.
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For optimal cellevedhæftning
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Vinklet
Form Rektangulær
Overfladebelægning Vævskultur behandlet
Uddannet Ja
Mundstil Threaded
Sterilitet Steril
Lukketype Fenol
Kulturområde 175 cm 2
Overfladebehandling Tissue Culture-treated
Volumen (metrisk) Virker 250 mL
Lukkestørrelse 33 mm
Mængde 50/Cs., 50/Pk.