Få mere at vide
Corning™ Cellekulturkolbe med stregkode
Shop alle Corning produkter
:
175 cm2 ; TC-behandlet; Rektangulær; Aftræk
Beskrivelse
(Dette er den foreslåede erstatning for 353118)
- 175 cm² tilgængeligt vækstområde
- Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
- Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Trykt med partinumre for nem sporbarhed
- 100 % integritetstestet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ja |
| Kapacitet (engelsk) | 25,3 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For optimal cellevedhæftning og vækst |
| Inkluderer | Partinumre for nem sporbarhed |
| Hals stil | Vinklet |
| nr. pr. sag | 84/Cs. |
| Vis mere |