Få mere at vide
Corning™ Åndbar forseglingstape til mikroplader
Artikelnummer. 10173582 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Sterilitet unitSize
10173582 Steril Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10173582 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5465.00 DKK
    5107.24 DKK / Pakke med 500
    Spare 357.76 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til 96- og 384-brønds mikroplader, polypropylenblokke
  • Nem påføring og fjernelse for kort- og langtidsopbevaring
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens
  • Åndbar forseglingstape tillader gasudveksling på tværs af overfladen
  • Forseglingstape 3345 er ikke gennemsigtig
Andre tilgængelige muligheder:
  • Universal Optisk tætningstape (Kat. nr. 6575) er velegnet til brug mellem -70 C °og 100 C, °og er transparent.
  • Aluminiumsforseglingstape (kat. nr. 6569 og 6570) er velegnet til brug mellem -80 °C og 150 C, °er ikke gennemsigtig og kan gennembores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 50/Pk.
Produkttype Åndbar forseglingstape
Certificeret RNase/DNase-fri Ja