Få mere at vide
Corning™ Bovint hypofyseekstrakt (BPE)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11533540 Shop alle Corning produkter
Mængde:
15 mg
75 mg
Pakningsstørrelse:
15mg
75mg
Artikelnummer. 11533540
Brand: Corning™ 354123
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Supplement brugt til dyrkning af en række epitel- og endotelceller
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype Bovint hypofyseekstrakt
Mængde 15 mg