Få mere at vide
Corning™ Base hovedklemme
Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
Varmeplader med temperatursonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 2 tommer lang retvinklet sort anodiseret aluminium
- Designet til at blive brugt sammen med Corning Temperatursondestøtteklemme
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,43 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | Varmeplader med temperatursonde |
| Længde (engelsk) | 0,65 tommer. |
| Længde (metrisk) | 16.5 mm |
| Type | Klemme |