Få mere at vide
Corning™ Sort og hvid 96-brønds polypropylen-analyseplader
Artikelnummer. p-2360189 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17710698
Brand: Corning™ 3355
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mindre sammenklæbning og højere opløsningsmiddelbestandighed end polystyrenplader
  • Ideel til fluorescens- og luminescensanalyser og til opbevaring af forbindelser
  • Rundbundede brønde
  • Ubehandlet overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Ideel til fluorescens- og luminescensanalyser og til opbevaring af forbindelser