Få mere at vide
Corning™ Sort og hvid 96-brønds polypropylen-analyseplader
Product Code. 17710698 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Hvid
Sort
Unit Size:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Unit Size
17710698 Hvid -
10285421 Sort Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17710698 Supplier Corning™ Supplier No. 3355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 DKK
    3071.91 DKK / Pakke med 100
    Spare 218.09 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Add to basket
Mindre sammenklæbning og højere opløsningsmiddelbestandighed end polystyrenplader
  • Ideel til fluorescens- og luminescensanalyser og til opbevaring af forbindelser
  • Rundbundede brønde
  • Ubehandlet overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Ideel til fluorescens- og luminescensanalyser og til opbevaring af forbindelser