Få mere at vide
Corning™ Sort og hvid 96-brønds polypropylen-analyseplader
Artikelnummer. 10285421 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10285421 Sort Pakke med 100
17710698 Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285421 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.00 DKK
    4040.58 DKK / Pakke med 100
    Spare 284.42 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Mindre sammenklæbning og højere opløsningsmiddelbestandighed end polystyrenplader
  • Ideel til fluorescens- og luminescensanalyser og til opbevaring af forbindelser
  • Rundbundede brønde
  • Ubehandlet overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Ideel til fluorescens- og luminescensanalyser og til opbevaring af forbindelser