Beskrivelse
Fremstillet af fremstillet specielt formuleret harpiks for at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Corning™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-foringer giver en meget inert tætningsflade.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 24-410 |
| Liner materiale | PTFE |
| Produkttype | Screw Cap |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Phenolic |
| Farve | Black |
| Højde (metrisk) | 18,5 mm |
| nr. pr. pakke | 144/Pk. |
| nr. pr. sag | 144/Cs. |
| Tip materiale | PTFE, Rubber |