Få mere at vide
Corning™ Sorte phenol-gevindskruelåg med PTFE-foringer
Artikelnummer. 15124606 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13-415
18-415
24-400
24-410
Højde (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 192
Pakke med 288
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Højde (metrisk) unitSize
15124606 24-410 18,5 mm -
10272703 13-415 13,5 mm Pakke med 288
10795943 24-400 12,5 mm Pakke med 12
11931899 18-415 17,5 mm Pakke med 192
11333865 18-415 17,5 mm Pakke med 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15124606 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9998241
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af fremstillet specielt formuleret harpiks for at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Corning™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-foringer giver en meget inert tætningsflade.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 24-410
Liner materiale PTFE
Produkttype Screw Cap
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale Phenolic
Farve Black
Højde (metrisk) 18,5 mm
nr. pr. pakke 144/Pk.
nr. pr. sag 144/Cs.
Tip materiale PTFE, Rubber