Få mere at vide
Corning™ Sorte phenol-gevindskruelåg med PTFE-foringer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10795943 Shop alle Corning produkter
Lukkestørrelse:
13-415
18-415
24-400
24-410
Højde (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 192
Pakke med 288
Artikelnummer. 10795943
Brand: Corning™ 999824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af fremstillet specielt formuleret harpiks for at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Corning™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-foringer giver en meget inert tætningsflade.
Denne hætte er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Hættene er forsynet med en indlimet gummibeklædning, over hvilken der er fast limet en PTFE-grænseflade, som giver en meget inert tætningsflade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 24-400
Liner materiale PTFE
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Højde (metrisk) 12,5 mm
nr. pr. pakke 12/Pk.
nr. pr. sag 12/Cs.
Tip materiale PTFE, gummi