Få mere at vide
Corning™ Sorte phenol-gevindskruelåg med PTFE-foringer
Artikelnummer. 10272703 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13-415
18-415
24-400
24-410
Højde (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 192
Pakke med 288
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10272703 13-415 13,5 mm Pakke med 288
10795943 24-400 12,5 mm Pakke med 12
15124606 24-410 18,5 mm -
11931899 18-415 17,5 mm Pakke med 192
11333865 18-415 17,5 mm Pakke med 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10272703 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 999813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 DKK
    2136.52 DKK / Pakke med 288
    Spare 153.48 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fremstillet af fremstillet specielt formuleret harpiks for at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Corning™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-foringer giver en meget inert tætningsflade.
Denne hætte er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Hættene er forsynet med en indlimet gummibeklædning, over hvilken der er fast limet en PTFE-grænseflade, som giver en meget inert tætningsflade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 13-415
Liner materiale PTFE
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Højde (metrisk) 13,5 mm
nr. pr. pakke 288/Pk.
nr. pr. sag 288/Cs.
Tip materiale PTFE, gummi
Til brug med (udstyr) Glasrør