Få mere at vide
Corning™ Sorte phenoliske skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17293594 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Halsfinish:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
nr. pr. pakke:
12 stk./pakke
288/pakke
32 stk./pakke
72 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish nr. pr. pakke unitSize
17293594 28-410 12 stk./pakke -
17223604 40-400 72 stk./pakke -
17263594 18-415 32 stk./pakke -
10632044 15-415 288/pakke Pakke med 288
17213604 38-430 12 stk./pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17293594 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9999281
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstå virkninger af temperatur og damp i autoklavering
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummiforing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. pakke 12 stk./pakke
Liner materiale Gummi
Halsfinish 28-410
Højde (metrisk) 20 mm
Produkttype Screw Cap