Få mere at vide
Corning™ Sorte phenoliske skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17263594 Shop alle Corning produkter
Halsfinish:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
nr. pr. pakke:
12/Pk.
288/Pk.
32/Pk.
72/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Artikelnummer. 17263594
Brand: Corning™ 9999182
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstå virkninger af temperatur og damp i autoklavering
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummiforing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. pakke 32/Pk.
Liner materiale Gummi
Halsfinish 18-415
Højde (metrisk) 27 mm
Produkttype Screw Cap