Få mere at vide
Corning™ Sorte phenoliske skruelåg
Shop alle Corning produkter
Halsfinish:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
nr. pr. pakke:
12/Pk.
288/Pk.
32/Pk.
72/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Beskrivelse
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummiforing.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Liner materiale | Gummi |
| Halsfinish | 38-430 |
| Højde (metrisk) | 27 mm |
| Produkttype | Screw Cap |