Få mere at vide
Corning™ Sort 384-brønds polypropylen analyseplade
Artikelnummer. p-2360197 Shop alle Corning produkter
Låg:
Med låg
Uden låg
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10400672
Brand: Corning™ 3658
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mindre sammenklæbning og højere opløsningsmiddelbestandighed end polystyrenplader
  • Ideel til fluorescensanalyser og til opbevaring af forbindelser
  • Rundbundede brønde
  • Ubehandlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 0,015 til 0,07 ml
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til fluorescensanalyser og sammensætningsopbevaring
Mængde 100/Cs.