Få mere at vide
Corning™ Sort 384-brønds polypropylen analyseplade
Shop alle Corning produkter
Låg:
Med låg
Uden låg
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Ideal for fluorescence assays and for compound storage
- Round-bottom wells
- Untreated
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Black |
| Materiale | Polypropylene |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | CellBIND |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Til brug med (applikation) | For fluorescence assays and compound storage |