Få mere at vide
Corning™ Sort 384-brønds polypropylen analyseplade
Artikelnummer. 10400672 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Låg:
Med låg
Uden låg
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Låg Sterilitet Pakningsstørrelse
10400672 Uden låg Ikke steril Pakke med 100
11363725 Med låg Steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400672 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6850.00 DKK
    6401.74 DKK / Pakke med 100
    Spare 448.26 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mindre sammenklæbning og højere opløsningsmiddelbestandighed end polystyrenplader
  • Ideel til fluorescensanalyser og til opbevaring af forbindelser
  • Rundbundede brønde
  • Ubehandlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 0,015 til 0,07 ml
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til fluorescensanalyser og sammensætningsopbevaring
Mængde 100/Cs.