Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell Plate
Artikelnummer. p-2627643
Antal Wells:
24
96
Kulturområde:
0,08 cm2
0,3 cm2
Mængde:
1
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10777664
Brand: Corning™ 354167
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Provides an environment that allows for the assessment of the invasive potential of cells in vitro
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running cell migration and invasion studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 0,08 cm2
Materiale PET
Porestørrelse 8 μm
Type Multiwell Plate
Mængde 1
Opbevaringskrav 20°C
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 1/Ea.
Overfladebelægning Matrigel™ Matrix
Antal Wells 96