Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell Plate
Antal Wells:
24
96
Kulturområde:
0,08 cm2
0,3 cm2
Mængde:
1
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running cell migration and invasion studies.
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 0,3 cm2 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 8 μm |
| Type | Multiwell Plate |
| Mængde | 1 |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| nr. pr. sag | 1/Ea. |
| Overfladebelægning | Matrigel™ Matrix |
| Antal Wells | 24 |