Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-L-lysin Multiwell Plade
Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper
Brand: Corning™ 356515
4093.98 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Poly-D-Lysine (PDL) og Poly-L-Lysine (PLL) er syntetiske forbindelser, der forbedrer celleadhæsion og proteinabsorption ved at ændre overfladeladninger på kultursubstratet. Ud over at fremme celleadhæsion understøtter polylysinoverfladebehandlinger neuritudvækst og forbedrer overlevelsen af mange primære celler i centralnervesystemet (CNS) i kultur. Da PDL og PLL er syntetiske molekyler, stimulerer de ikke biologisk aktivitet i cellerne dyrket på dem, og de introducerer ikke urenheder båret af naturlige polymerer.
Ansøgninger omfatter:
- Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper
- Celledifferentiering og neuritudvækst
- Vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer
- Støtte overlevelse af primære neuroner i kultur
- Serumfri eller reduceret serumkultur
Kilde
- PDL, syntetisk (MW 75-150 kD)
- PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at fremme fast vedhæftning af RCG-celler
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
2 x 3 | |
Ja | |
Flad | |
9,6 cm 2 | |
Rektangulær | |
ECM/Attachment Factors | |
6 | |
Låg | |
5/Pk. | |
50/Cs. | |
4° til 30 °C |
Klar | |
Polystyren | |
Klar | |
Polystyren | |
Ikke steril | |
Cellekulturplade med flere brønde | |
Forbedring af neuronal cellebinding til plastik og glas, fremme af neuritudvækst, dyrkning af gliaceller som fødelag for neuroner, konstruktion af neurale cellemodelsystemer til undersøgelse af CNS-funktion, udvikling og sygdomme | |
50/Cs. | |
10 indvendige pakker á 5 | |
Poly-L-lysin |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
12824004 | Kvalitetscertifikat | 30/07/2025 | 356515 |