Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin Multiwell Plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10554461
Kulturområde:
2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10554461
Brand: Corning™ 356414
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til tæt at efterligne in vivo-miljøer og forbedre ekspression af cellespecifik morfologi. Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin (PDL) Multiwell Plader er ideelle til anvendelser, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer.
Poly-D-Lysine (PDL) og Poly-L-Lysine (PLL) er syntetiske forbindelser, der forbedrer celleadhæsion og proteinabsorption ved at ændre overfladeladninger på kultursubstratet. Ud over at fremme celleadhæsion understøtter polylysinoverfladebehandlinger neuritudvækst og forbedrer overlevelsen af mange primære celler i centralnervesystemet (CNS) i kultur. Da PDL og PLL er syntetiske molekyler, stimulerer de ikke biologisk aktivitet i cellerne dyrket på dem, og de introducerer ikke urenheder båret af naturlige polymerer.
Ansøgninger omfatter:
  • Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper
  • Celledifferentiering og neuritudvækst
  • Vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer
  • Støtte overlevelse af primære neuroner i kultur
  • Serumfri eller reduceret serumkultur
Kilde
  • PDL, syntetisk (MW 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontrol
  • Testet for evne til at fremme fast vedhæftning af RCG-celler
  • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Array 4 x 6
    Certificeringer/compliance ANSI, SBS
    Lukningsfarve Klar
    Lukning inkluderet Ja
    Lukningsmateriale Polystyren
    Bund form Flad
    Farve Klar
    Kulturområde 2 cm 2
    Materiale Polystyren
    Form Rektangulær
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Type Cellekulturplade med flere brønde
    Nå tælle 24
    Til brug med (applikation) Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper, celledifferentiering og neuritudvækst, vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer, understøtter overlevelse af primære neuroner i kultur, serumfri eller reduceret serumkultur
    Inkluderer Låg
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Emballage 10 inderposer á 5 stk
    Mængde 50/Cs.
    Kilde Poly-D-Lysin
    Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C