Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 384-brønd, poly-D lysin-behandlet, flad bund mikroplade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10093860
Emballage:
20 stk., 80 stk.
5/Sag
50/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 80
Artikelnummer. 10093860
Brand: Corning™ 354663
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Ikke-steril; Låg: Med låg
Poly-D-Lysine (PDL) og Poly-L-Lysine (PLL) er syntetiske forbindelser, der forbedrer celleadhæsion og proteinabsorption ved at ændre overfladeladninger på kultursubstratet. Ud over at fremme celleadhæsion understøtter polylysinoverfladebehandlinger neuritudvækst og forbedrer overlevelsen af mange primære celler i centralnervesystemet (CNS) i kultur. Da PDL og PLL er syntetiske molekyler, stimulerer de ikke biologisk aktivitet i cellerne dyrket på dem, og de introducerer ikke urenheder båret af naturlige polymerer.
Ansøgninger omfatter:
  • Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper
  • Celledifferentiering og neuritudvækst
  • Vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer
  • Støtte overlevelse af primære neuroner i kultur
  • Serumfri eller reduceret serumkultur
Kilde
  • PDL, syntetisk (MW 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontrol
  • Testet for evne til at fremme fast vedhæftning af RCG-celler
  • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ANSI, SBS
    Format 96-brønds
    Låg Med låg
    Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
    Array 16 x 24
    Emballage 5/Sag
    Farve Sort, Ryd bund
    Produkttype Standard
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 384
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper, celledifferentiering og neuritudvækst, vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer, understøtter overlevelse af primære neuroner i kultur, serumfri eller reduceret serumkultur
    Mængde 5/Sag
    Kilde Poly-D-Lysin
    Vel Farve Klar