Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 96-brønd, laminin/poly-D lysinbehandlet, fladbundet mikroplade
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Corning™ BioCoatTM Poly-D-Lysine/Laminin 96-brønds Clear Plate består af klar TC-behandlet polystyren med en ensartet påføring af Poly-D-Lysine og laminin. Flad bund, med låg, 5/etui
Corning BioCoat produkter kommer i en række præ-coatede muligheder og er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer. Corning tilbyder tilpassede belægningsmuligheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 5/Cs. |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.