Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin/Laminin Multiwell Plade
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
For nogle applikationer, brugen af en kombination af ECM proteiner, såsom Laminin (LM) og Fibronectin (HFN) eller LM og tilknytningsfaktorer såsom Poly-D-Lysine (PDL) eller Poly-L-Orinthin (PLO) har vist sig at være overlegne i forhold til brugen af begge alene. Corning BioCoat PDL/LM og PLO/LM Cultureware er velegnet til at dyrke mange forskellige typer netværk af perifert nervesystem (PNS) og centralnervesystem (CNS) og er nyttigt til at fremme neural celletilknytning og differentiering. Corning BioCoat LM/HFN Cultureware giver et in vitro miljø, der fremmer cellevedhæftning og omfattende procesdannelse.
Ansøgninger omfatter:
- Forbedring af neuronal cellevedhæftning til plast og glas
- Fremme af neuritudvækst
- Dyrkning af gliaceller som fødelag for neuroner
- Konstruktion af neurale cellemodelsystemer til at studere CNS funktion, udvikling og sygdomme
Kilde
- PDL, syntetisk (MW 75-150 kD)
- PLO, syntetisk (MW 30-70 kD)
- Laminin, EHS musetumor
- Fibronectin, humant plasma
- BEMÆRK: Kildemateriale testet for hepatitis B-antigen og HIV-1-antistof.
Kvalitetskontrol
- PDL/LM og PLO/LM testet for evne til at initiere differentiering (neuritudvækst) af NG-108 rottegliom/muse neuroblastomceller
- LM/HFN testet for receptoragonist-inducerede ændringer i intracellulært calcium ved hjælp af Fluo-3A (en langbølgelængde fluorescerende calciumindikator) i primære rotte corticale neuronberigede kulturer
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
- 2° til 8 °C. Må ikke fryses.
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 4 x 6 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 2 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.